Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human CD69 Protein
A cDNA sequence encoding the CD69 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00€ - 7540.00€
Spécification
Identification génétique (Entrez) | 969 |
---|---|
Nom | CD69 Protein |
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Symbole de gène(s) | CD69 |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15966948
|
enQuireBio™
QP11344-2UG |
2 μg |
131.00€
2µg |
Expédition estimée: 24-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15946948
|
enQuireBio™
QP11344-10UG |
10 μg |
203.00€
10µg |
Expédition estimée: 24-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15956948
|
enQuireBio™
QP11344-1MG |
1 mg |
7540.00€
1mg |
Expédition estimée: 24-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Spécification
969 | |
Research Use Only | |
CD69 | |
Human | |
His | |
CD69 protein solution (0.5 mg/ml) contains Phosphate Buffered Saline (pH 7.4) and 10% glycerol. |
CD69 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Recombinant Protein | |
Baculovirus | |
ADPSVGQYNC PGQYTFSMPS DSHVSSCSED WVGYQRKCYF ISTVKRSWTS AQNACSEHGA TLAVIDSEKD MNFLKRYAGR EEHWVGLKKE PGHPWKWSNG KEFNNWFNVT GSDKCVFLKN TEVSSMECEK NLYWICNKPY KHHHHHH | |
Greater than 95.0% as determined by SDS-PAGE. |