missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human CD99 Protein
A cDNA sequence encoding the CD99 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00€ - 7540.00€
Spécification
Identification génétique (Entrez) | 4267 |
---|---|
Nom | CD99 Protein |
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Symbole de gène(s) | CD99 |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15967008
|
enQuireBio™
QP11359-HIS-2UG |
2 μg |
131.00€
2µg |
Expédition estimée: 06-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15947008
|
enQuireBio™
QP11359-HIS-10UG |
10 μg |
203.00€
10µg |
Expédition estimée: 06-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15957008
|
enQuireBio™
QP11359-HIS-1MG |
1 mg |
7540.00€
1mg |
Expédition estimée: 06-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Spécification
4267 | |
Research Use Only | |
CD99 | |
Human | |
His | |
CD99 at 0.1 mg/ml in 50mM Tris-Acetate, pH 7.5, 1mM EDTA and 20% Glycerol. |
CD99 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MARGAALALL LFGLLGVLVA APDGGFDLSD ALPDNENKKP TAIPKKPSAG DDFDLGDAVV DGENDDPRPP NPPKPMPNPN PNHPSSSGSF SDADLADGVS GGEGKGGSDG GGSHRKEGEE ADAPGVIPGI VGAVVVAVAG AISSFIAYQK KKLCFKENAE QGEVDMESHR NANAEPAVQR TLLEK |