Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human CDC42 Protein
A cDNA sequence encoding the CDC42 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00€ - 2610.00€
Spécification
Nom | CDC42 Protein |
---|---|
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Type de produit | Recombinant Protein |
Réactivité croisée | Human |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15907038
|
enQuireBio™
QP11365-10UG |
10 μg |
131.00€
10µg |
Expédition estimée: 31-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15927038
|
enQuireBio™
QP11365-50UG |
50 μg |
203.00€
50µg |
Expédition estimée: 31-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15917038
|
enQuireBio™
QP11365-1MG |
1 mg |
2610.00€
1mg |
Expédition estimée: 31-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Spécification
CDC42 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
Untagged | |
The CDC42 solution contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 1mM DTT, 10% glycerol and 2mM EDTA. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MASMTGGQQM GRGSHMQTIK CVVVGDGAVG KTCLLISYTT NKFPSEYVPT VFDNYAVTVM IGGEPYTLGL FDTAGQEDYD RLRPLSYPQT DVFLVCFSVV SPSSFENVKE KWVPEITHHC PKTPFLLVGT QIDLRDDPST IEKLAKNKQK PITPETAEKL ARDLKAVKYV ECSALTQKGL KNVFDEAILA ALEPPEPKKS RRC | |
Greater than 95.0% as determined by SDS-PAGE. |