Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human CDH11 Protein
A cDNA sequence encoding the CDH11 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 7815.00€
Spécification
Nom CDH11 Protein
Type de produit Recombinant Protein
Marqueur de protéine His
Espèces hôtes E. coli
Réactivité croisée Human
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
15917048
Afficher les documents Détails de la promotion
enQuireBio™
QP11368-2UG
2 μg
137.00€
2µg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 12-09-2022
pour voir le stock disponible 
15997038
Afficher les documents Détails de la promotion
enQuireBio™
QP11368-10UG
10 μg
205.00€
10µg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 12-09-2022
pour voir le stock disponible 
15907048
Afficher les documents Détails de la promotion
enQuireBio™
QP11368-1MG
1 mg
7815.00€
1mg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 12-09-2022
Spécification
CDH11 Protein
His
Human
Greater than 85% as determined by SDS-PAGE.
Recombinant Protein
E. coli
MRGSHHHHHH GMASMTGGQQ MGRDLYDDDD KDRWGSMGWV WNQFFVIEEY TGPDPVLVGR LHSDIDSGDG NIKYILSGEG AGTIFVIDDK SGNIHATKTL DREERAQYTL MAQAVDRDTN RPLEPPSEFI VKVQDINDNP PEFLHETYHA NVPERSNVGT SVIQVTASDA DDPTYGNSAK LVYSILEGQP YFSVEAQTGI IRTALPNMDR EAKEEYHVVI QAKDMGGHMG GLSGTTKVMI TLTDVNDNPP KFPQSVYQMS VSEAAVPGEE VGRVKAKDPD IGENGLVTYN IVDGDGMESF EITTDYETQE GVIKLKKPVD FETKRAYSLK VEAANVHIDP KFISNGPFKD TVTVKIAVED ADEPPMFLAP SYIHEVQENA AAGTVVGRVH AKDPDAANSP IRYSIDRHTD LDRFFTINPE DGFIKTTKPL DREETAWLNI TVFAAEIHNR HQEAKVPVAI RVLDVNDNAP KFAAPYEGFI CESDQTKPLS NQPIVTISAD DKDDTANGPR FIFSLPPEII HNPNFTVRDN RDNTAGVYAR RGGFSRQKQD LYLLPIVISD GGIPPMSSTN TLTIKVCGCD VNGALLSCNA EAYILNAGLS T