Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human CDK1 Protein
A cDNA sequence encoding the CDK1 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00€ - 3915.00€
Spécification
Identification génétique (Entrez) | 983 |
---|---|
Nom | CDK1 Protein |
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Symbole de gène(s) | CDK1 |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15937058
|
enQuireBio™
QP11372-HIS-2UG |
2 μg |
131.00€
2µg |
Expédition estimée: 27-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15947058
|
enQuireBio™
QP11372-HIS-5UG |
5 μg |
131.00€
5µg |
Expédition estimée: 27-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15917058
|
enQuireBio™
QP11372-HIS-10UG |
10 μg |
203.00€
10µg |
Expédition estimée: 27-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15927058
|
enQuireBio™
QP11372-HIS-20UG |
20 μg |
203.00€
20µg |
Expédition estimée: 27-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15957058
|
enQuireBio™
QP11372-HIS-EC-1MG |
1 mg |
3915.00€
1mg |
Expédition estimée: 27-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Spécification
983 | |
Research Use Only | |
CDK1 | |
Human | |
His | |
CDK1 protein solution (0.5 mg/ml) contains Phosphate buffered saline (pH 7.4), 30% glycerol, 2mM DTT and 0.1mM PMSF. |
CDK1 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MEDYTKIEKI GEGTYGVVYK GRHKTTGQVV AMKKIRLESE EEGVPSTAIR EISLLKELRH PNIVSLQDVL MQDSRLYLIF EFLSMDLKKY LDSIPPGQYM DSSLVKSYLY QILQGIVFCH SRRVLHRDLK PQNLLIDDKG TIKLADFGLA RAFGIPIRVY THEVVTLWYR SPEVLLGSAR YSTPVDIWSI GTIFAELATK KPLFHGDSEI DQLFRIFRAL GTPNNEVWPE VESLQDYKNT FPKWKPGSLA SHVKNLDENG LDLLSKMLIY DPAKRISGKM ALNHPYFNDL DNQIKKMLEH HHHHH | |
Greater than 95.0% as determined by SDS-PAGE. |