Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human CDK2 / p33 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) CDK2 / p33, was expressed in the hosts and tags indicated.
160.00€ - 2285.00€
Spécification
Numéro d’adhésion | NP_001277159.1 |
---|---|
Identification génétique (Entrez) | 1017 |
Nom | CDK2 / p33 Protein |
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not determined. |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15967879
|
enQuireBio™
QP5804-EC-100UG |
100 μg |
505.00€
100µg |
Expédition estimée: 24-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15987879
|
enQuireBio™
QP5804-EC-1MG |
1 mg |
2285.00€
1mg |
Expédition estimée: 24-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15977879
|
enQuireBio™
QP5804-EC-10UG |
10 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
15997879
|
enQuireBio™
QP5804-EC-200UG |
200 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
15907889
|
enQuireBio™
QP5804-EC-500UG |
500 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
15917889
|
enQuireBio™
QP5804-EC-50UG |
50 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
Spécification
NP_001277159.1 | |
CDK2 / p33 Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
Human | |
His | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
1017 | |
Research Use Only | |
CDK2 | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MENFQKVEKI GEGTYGVVYK ARNKLTGEVV ALKKIRLDTE TEGVPSTAIR EISLLKELNH PNIVKLLDVI HTENKLYLVF EFLHQDLKKF MDASALTGIP LPLIKSYLFQ LLQGLAFCHS HRVLHRDLKP QNLLINTEGA IKLADFGLAR AFGVPVRTYT HEVVTLWYRA PEILLGCKYY STAVDIWSLG CIFAEMVTRR ALFPGDSEID QLFRIFRTLG TPDEVVWPGV TSMPDYKPSF PKWARQDFSK VVPPLDEDGR SLLSQMLHYD PNKRISAKAA LAHPFFQDVT KPVPHLRL | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |