Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human CDK2AP1 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) CDK2AP1, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marque:  enQuireBio™ QP5805-ec-500ug
Informations supplémentaires : Poids : 0.01000kg
Code produit. 15967889
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
Spécification
NP_001257362.1
CDK2AP1 Protein
Research Use Only
CDK2AP1
Recombinant Protein
E. coli
MSYKPNLAAH MPAAALNAAG SVHSPSTSMA TSSQYRQLLS DYGPPSLGYT QGTGNSQVPQ SKYAELLAII EELGKEIRPT YAGSKSAMER LKRGIIHARG LVRECLAETE RNARS
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
8099
500 μg
Not determined.
Full Length
Human
GST
Tris-based buffer, 50% glycerol