Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human CDKN2C Protein
A cDNA sequence encoding the CDKN2C was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00€ - 3915.00€
Spécification
Identification génétique (Entrez) | 1031 |
---|---|
Nom | CDKN2C Protein |
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Symbole de gène(s) | CDKN2C |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15947078
|
enQuireBio™
QP11378-5UG |
5 μg |
131.00€
5µg |
Expédition estimée: 20-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15937078
|
enQuireBio™
QP11378-20UG |
20 μg |
203.00€
20µg |
Expédition estimée: 20-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15927078
|
enQuireBio™
QP11378-1MG |
1 mg |
3915.00€
1mg |
Expédition estimée: 20-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Spécification
1031 | |
Research Use Only | |
CDKN2C | |
Human | |
His | |
The CDKN2C solution (0.5 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 200mM NaCl, 2mM DTT and 10% glycerol. |
CDKN2C Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSHMAEPWG NELASAAARG DLEQLTSLLQ NNVNVNAQNG FGRTALQVMK LGNPEIARRL LLRGANPDLK DRTGFAVIHD AARAGFLDTL QTLLEFQADV NIEDNEGNLP LHLAAKEGHL RVVEFLVKHT ASNVGHRNHK GDTACDLARL YGRNEVVSLM QANGAGGATN LQ | |
Greater than 95% as determined by SDS-PAGE. |