Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human CECR1 Protein
A cDNA sequence encoding the CECR1 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00€ - 7540.00€
Spécification
Nom | CECR1 Protein |
---|---|
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Type de produit | Recombinant Protein |
Réactivité croisée | Human |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15957098
|
enQuireBio™
QP11384-2UG |
2 μg |
131.00€
2µg |
Expédition estimée: 25-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15937098
|
enQuireBio™
QP11384-10UG |
10 μg |
203.00€
10µg |
Expédition estimée: 25-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15947098
|
enQuireBio™
QP11384-1MG |
1 mg |
7540.00€
1mg |
Expédition estimée: 25-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Spécification
CECR1 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
CECR1 protein solution (0.5 mg/ml) containing Phosphate Buffered Saline (pH 7.4) and 10% glycerol. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
Baculovirus | |
IDETRAHLLL KEKMMRLGGR LVLNTKEELA NERLMTLKIA EMKEAMRTLI FPPSMHFFQA KHLIERSQVF NILRMMPKGA ALHLHDIGIV TMDWLVRNVT YRPHCHICFT PRGIMQFRFA HPTPRPSEKC SKWILLEDYR KRVQNVTEFD DSLLRNFTLV TQHPEVIYTN QNVVWSKFET IFFTISGLIH YAPVFRDYVF RSMQEFYEDN VLYMEIRARL LPVYELSGEH HDEEWSVKTY QEVAQKFVET HPEFIGIKII YSDHRSKDVA VIAESIRMAM GLRIKFPTVV AGFDLVGHED TGHSLHDYKE ALMIPAKDGV KLPYFFHAGE TDWQGTSIDR NILDALMLNT TRIGHGFALS KHPAVRTYSW KKDIPIEVCP ISNQVLKLVS DLRNHPVATL MATGHPMVIS SDDPAMFGAK GLSYDFYEVF MGIGGMKADL RTLKQLAMNS IKYSTLLESE KNTFMEIWKK RWDKFIADVA TKLEHHHHHH | |
Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE. |