Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human CENPP Protein
A cDNA sequence encoding the CENPP was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00€ - 3915.00€
Spécification
Nom | CENPP Protein |
---|---|
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Type de produit | Recombinant Protein |
Réactivité croisée | Human |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15937118
|
enQuireBio™
QP11390-5UG |
5 μg |
131.00€
5µg |
Expédition estimée: 24-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15927118
|
enQuireBio™
QP11390-20UG |
20 μg |
203.00€
20µg |
Expédition estimée: 24-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15917118
|
enQuireBio™
QP11390-1MG |
1 mg |
3915.00€
1mg |
Expédition estimée: 24-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Spécification
CENPP Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
CENPP protein solution (1 mg/ml) containing 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.4M Urea and 10% glycerol. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MDAELAEVRA LQAEIAALRR ACEDPPAPWE EKSRVQKSFQ AIHQFNLEGW KSSKDLKNQL GHLESELSFL STLTGINIRN HSKQTEDLTS TEMTEKSIRK VLQRHRLSGN CHMVTFQLEF QILEIQNKER LSSAVTDLNI IMEPTECSEL SEFVSRAEER KDLFMFFRSL HFFVEWFEYR KRTFKHLKEK YPDAVYLSEG PSSCSMGIRS ASRPGFELVI VWRIQIDEDG KVFPKLDLLT KVPQRALELD KNRAIETAPL SFRTLVGLLG IEAALESLIK SLCAEENN | |
Greater than 85% as determined by SDS-PAGE. |