Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Centrin-3 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Centrin-3, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marque:  enQuireBio™ QP5821-ec-10ug
Informations supplémentaires : Poids : 0.01000kg
Code produit. 15977999
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
Spécification
NP_001284697.1
Centrin-3 Protein
Research Use Only
CETN3
Recombinant Protein
E. coli
MSLALRSELV VDKTKRKKRR ELSEEQKQEI KDAFELFDTD KDEAIDYHEL KVAMRALGFD VKKADVLKIL KDYDREATGK ITFEDFNEVV TDWILERDPH EEILKAFKLF DDDDSGKISL RNLRRVAREL GENMSDEELR AMIEEFDKDG DGEINQEEFI AIMTGDI
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.
1070
10 μg
Not determined.
Full Length
Human
GST
Tris-based buffer, 50% glycerol