Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human CGREF1 Protein
A cDNA sequence encoding the CGREF1 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00€ - 7540.00€
Spécification
Nom CGREF1 Protein
État réglementaire Research Use Only
Concentration en endotoxines Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Type de produit Recombinant Protein
Réactivité croisée Human
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
15937148
Afficher les documents Détails de la promotion
enQuireBio™
QP11400-2UG
2 μg
131.00€
2µg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 10-05-2024
pour voir le stock disponible 
15917148
Afficher les documents Détails de la promotion
enQuireBio™
QP11400-10UG
10 μg
203.00€
10µg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 10-05-2024
pour voir le stock disponible 
15927148
Afficher les documents Détails de la promotion
enQuireBio™
QP11400-1MG
1 mg
7540.00€
1mg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 10-05-2024
Spécification
CGREF1 Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
CGREF1 protein solution (0.5 mg/ml) containing Phosphate Buffered Saline (pH 7.4).
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSAPKDGVT RPDSEVQHQL LPNPFQPGQE QLGLLQSYLK GLGRTEVQLE HLSREQVLLY LFALHDYDQS GQLDGLELLS MLTAALAPGA ANSPTTNPVI LIVDKVLETQ DLNGDGLMTP AELINFPGVA LRHVEPGEPL APSPQEPQAV GRQSLLAKSP LRQETQEAPG PREEAKGQVE ARRESLDPVQ EPGGQAEADG DVPGPRGEAE GQAEAKGDAP GPRGEAGGQA EAEGDAPGPR GEAGGQAEAR ENGEEAKELP GETLESKNTQ NDFEVHIVQV ENDEI
Greater than 85% as determined by SDS-PAGE.