missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human CHGB Protein
A cDNA sequence encoding the CHGB was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00€ - 7540.00€
Spécification
Nom | CHGB Protein |
---|---|
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Type de produit | Recombinant Protein |
Réactivité croisée | Human |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15957158
|
enQuireBio™
QP11404-2UG |
2 μg |
131.00€
2µg |
Expédition estimée: 21-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15937158
|
enQuireBio™
QP11404-10UG |
10 μg |
203.00€
10µg |
Expédition estimée: 21-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15947158
|
enQuireBio™
QP11404-1MG |
1 mg |
7540.00€
1mg |
Expédition estimée: 21-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Spécification
CHGB Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
The CHGB protein 0.25 mg/ml solution containing 20mM Tris-HCl pH 8.0, 0.15M NaCl and 10% glycerol. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MPVDNRNHNE GMVTRCIIEV LSNALSKSSA PPITPECRQV LKTSRKDVKD KETTENENTK FEVRLLRDPA DASEAHESSS RGEAGAPGEE DIQGPTKADT EKWAEGGGHS RERADEPQWS LYPSDSQVSE EVKTRHSEKS QREDEEEEEG ENYQKGERGE DSSEEKHLEE PGETQNAFLN ERKQASAIKK EELVARSETH AAGHSQEKTH SREKSSQESG EEAGSQENHP QESKGQPRSQ EESEEGEEDA TSEVDKRRTR PRHHHGRSRP DRSSQGGSLP SEEKGHPQEE SEESNVSMAS LGEKRDHHST HYRASEEEPE YGEEIKGYPG VQAPEDLEWE RYRGRGSEEY RAPRPQSEES WDEEDKRNYP SLELDKMAHG YGEESEEERG LEPGKGRHHR GRGGEPRAYF MSDTREEKRF LGEGHHRVQE NQMDKARRHP QGAWKELDRN YLNYGEEGAP GKWQQQGDLQ DTKENREEAR FQDKQYSSHH TAEKRKRLGE LFNPYYDPLQ WKSSHFERRD NMNDNFLEGE EENELTLNEK NFFPEYNYDW WEKKPFSEDV NWGYEKRNLA RVPKLDLKRQ YDRVAQLDQL LHYRKKSAEF PDFYDSEEPV STHQEAENEK DRADQTVLTE DEKKELENLA AMDLELQKIA EKFSQRG | |
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE. |