Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human CHST10 Protein
A cDNA sequence encoding the CHST10 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00€ - 7540.00€
Spécification
Nom | CHST10 Protein |
---|---|
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Type de produit | Recombinant Protein |
Réactivité croisée | Human |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15977228
|
enQuireBio™
QP11427-2UG |
2 μg |
131.00€
2µg |
Expédition estimée: 06-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15957228
|
enQuireBio™
QP11427-10UG |
10 μg |
203.00€
10µg |
Expédition estimée: 06-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15967228
|
enQuireBio™
QP11427-1MG |
1 mg |
7540.00€
1mg |
Expédition estimée: 06-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Spécification
CHST10 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
CHST10 protein solution (0.5 mg/ml) containing 20mM Tris-HCl (pH 8.0) and 10% glycerol. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MTFKDPDVYS AKQEFLFLTT MPEVRKLPEE KHIPEELKPT GKELPDSQLV QPLVYMERLE LIRNVCRDDA LKNLSHTPVS KFVLDRIFVC DKHKILFCQT PKVGNTQWKK VLIVLNGAFS SIEEIPENVV HDHEKNGLPR LSSFSDAEIQ KRLKTYFKFF IVRDPFERLI SAFKDKFVHN PRFEPWYRHE IAPGIIRKYR RNRTETRGIQ FEDFVRYLGD PNHRWLDLQF GDHIIHWVTY VELCAPCEIM YSVIGHHETL EDDAPYILKE AGIDHLVSYP TIPPGITVYN RTKVEHYFLG ISKRDIRRLY ARFEGDFKLF GYQKPDFLLN | |
Greater than 85.0% as determined by SDS-PAGE. |