Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human CKMBITI Protein
A cDNA sequence encoding the CKMBITI was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00€ - 1740.00€
Spécification
Nom | CKMBITI Protein |
---|---|
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | < 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method. |
Activité biologique | 486 IU/mg at 37C. |
Type de produit | Recombinant Protein |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15934228
|
enQuireBio™
QP10553-10UG |
10 μg |
131.00€
10µg |
Expédition estimée: 20-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15954228
|
enQuireBio™
QP10553-50UG |
50 μg |
203.00€
50µg |
Expédition estimée: 20-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15944228
|
enQuireBio™
QP10553-1MG |
1 mg |
1740.00€
1mg |
Expédition estimée: 20-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Spécification
CKMBITI Protein | |
< 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method. | |
Recombinant Protein | |
P. pastoris | |
The 7.9 mg/ml protein solution contains 0.02M Potassium Phosphate, 1mM DTT and 50% glycerol, pH 5.0-6.0. |
Research Use Only | |
486 IU/mg at 37C. | |
Human | |
Untagged | |
Greater than 95.0% as determined by SDS-PAGE. |