Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human CLNS1A Protein
A cDNA sequence encoding the CLNS1A was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 4060.00€
Spécification
Nom | CLNS1A Protein |
---|---|
Type de produit | Recombinant Protein |
Marqueur de protéine | His |
Espèces hôtes | E. coli |
Réactivité croisée | Human |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15917308
|
enQuireBio™
QP11450-5UG |
5 μg |
137.00€
5µg |
Expédition estimée: 29-07-2022 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! |
15907308
|
enQuireBio™
QP11450-20UG |
20 μg |
205.00€
20µg |
Expédition estimée: 29-07-2022 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! |
15997298
|
enQuireBio™
QP11450-1MG |
1 mg |
4060.00€
1mg |
Expédition estimée: 29-07-2022 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! |
Spécification
CLNS1A Protein | |
His | |
Human | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSHMSFLKS FPPPGPAEGL LRQQPDTEAV LNGKGLGTGT LYIAESRLSW LDGSGLGFSL EYPTISLHAL SRDRSDCLGE HLYVMVNAKF EEESKEPVAD EEEEDSDDDV EPITEFRFVP SDKSALEAMF TAMCECQALH PDPEDEDSDD YDGEEYDVEA HEQGQGDIPT FYTYEEGLSH LTAEGQATLE RLEGMLSQSV SSQYNMAGVR TEDSIRDYED GMEVDTTPTV AGQFEDADVD H |