Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human CMBL Protein
A cDNA sequence encoding the CMBL was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00€ - 3915.00€
Spécification
Nom | CMBL Protein |
---|---|
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Type de produit | Recombinant Protein |
Réactivité croisée | Human |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15907328
|
enQuireBio™
QP11456-5UG |
5 μg |
131.00€
5µg |
Expédition estimée: 21-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15997318
|
enQuireBio™
QP11456-20UG |
20 μg |
203.00€
20µg |
Expédition estimée: 21-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15987318
|
enQuireBio™
QP11456-1MG |
1 mg |
3915.00€
1mg |
Expédition estimée: 21-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Spécification
CMBL Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
The CMBL solution (0.5 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.1M NaCl, 10% glycerol and 1mM EDTA. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSHMANEAY PCPCDIGHRL EYGGLGREVQ VEHIKAYVTK SPVDAGKAVI VIQDIFGWQL PNTRYIADMI SGNGYTTIVP DFFVGQEPWD PSGDWSIFPE WLKTRNAQKI DREISAILKY LKQQCHAQKI GIVGFCWGGT AVHHLMMKYS EFRAGVSVYG IVKDSEDIYN LKNPTLFIFA ENDVVIPLKD VSLLTQKLKE HCKVEYQIKT FSGQTHGFVH RKREDCSPAD KPYIDEARRN LIEWLNKYM | |
Greater than 95.0% as determined by SDS-PAGE. |