Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human CNPY4 Protein
A cDNA sequence encoding the CNPY4 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00€ - 1740.00€
Spécification
Identification génétique (Entrez) | 245812 |
---|---|
Nom | CNPY4 Protein |
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Symbole de gène(s) | CNPY4 |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15937368
|
enQuireBio™
QP11471-2UG |
2 μg |
131.00€
2µg |
Expédition estimée: 21-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15927368
|
enQuireBio™
QP11471-10UG |
10 μg |
203.00€
10µg |
Expédition estimée: 21-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15917368
|
enQuireBio™
QP11471-100UG |
100 μg |
1740.00€
100µg |
Expédition estimée: 21-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Spécification
245812 | |
Research Use Only | |
CNPY4 | |
Human | |
His | |
CNPY4 protein solution (0.25 mg/ml) containing 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.2M NaCl, 50% glycerol, 5mM DTT and 2mM EDTA. |
CNPY4 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSEFGMLKE EDDDTERLPS KCEVCKLLST ELQAELSRTG RSREVLELGQ VLDTGKRKRH VPYSVSETRL EEALENLCER ILDYSVHAER KGSLRYAKGQ SQTMATLKGL VQKGVKVDLG IPLELWDEPS VEVTYLKKQC ETMLEEFEDI VGDWYFHHQE QPLQNFLCEG HVLPAAETAC LQETWTGKEI TDGEEKTEGE EEQEEEEEEE EEEGGDKMTK TGSHPKLDRE DL | |
Greater than 85.0% as determined by SDS-PAGE. |