Learn More
Novus Biologicals™ Recombinant Human CREB3 GST (N-Term) Protein
Code produit. 18376538 Tous les produits Bio Techne Produits
Click to view available options
Quantité:
10 μg
25 μg
Förpackningsstorlek
10µg
25µg
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Produktkode 18376538
missing translation for 'mfr': Novus Biologicals™ H00010488Q0110ug
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Recombinant Protein
This protein was produced in an in vitro wheat germ expression system that should preserve correct conformational folding that is necessary for biological function. While it is possible that this protein could display some level of activity, the functionality of this protein has not been explicitly measured or validated.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
À utiliser avec (application) Western Blot, ELISA, PAGE, Protein Array, Immunoaffinity Purification
Formule 50 mM Tris-HCI, 10 mM reduced Glutathione, pH 8.0 in the elution buffer.
Identification génétique (Entrez) 10488
Poids moléculaire 36.63 kDa
Quantité 10 μg
Conditions de stockage Store at -80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Alias de gène basic leucine zipper protein, cAMP responsive element binding protein 3, cAMP responsive element binding protein 3 (luman), cAMP-responsive element-binding protein 3, CREB-3, cyclic AMP response element (CRE)-binding protein/activating transcriptionfactor 1, cyclic AMP-responsive element-binding protein 3, LUMAN, LZIPMGC15333, MGC19782, Transcription factor LZIP-alpha
Symbole de gène(s) CREB3
Catégorie de recherche Neurodegeneration, Neuroscience
Pureté ou qualité >80% by SDS-PAGE and Coomassie blue staining
Protéine CREB3
Vis mere Vis mindre
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.