Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human CREG1 Protein
A cDNA sequence encoding the CREG1 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 4060.00€
Spécification
Nom CREG1 Protein
Type de produit Recombinant Protein
Marqueur de protéine His
Espèces hôtes E. coli
Réactivité croisée Human
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
15937458
Afficher les documents Détails de la promotion
enQuireBio™
QP11501-5UG
5 μg
137.00€
5µg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 03-08-2022
pour voir le stock disponible 
15927458
Afficher les documents Détails de la promotion
enQuireBio™
QP11501-20UG
20 μg
205.00€
20µg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 03-08-2022
pour voir le stock disponible 
15917458
Afficher les documents Détails de la promotion
enQuireBio™
QP11501-1MG
1 mg
4060.00€
1mg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 03-08-2022
Spécification
CREG1 Protein
His
Human
Greater than 95% as determined by SDS-PAGE.
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMRGGRDH GDWDEASRLP PLPPREDAAR VARFVTHVSD WGALATISTL EAVRGRPFAD VLSLSDGPPG AGSGVPYFYL SPLQLSVSNL QENPYATLTM TLAQTNFCKK HGFDPQSPLC VHIMLSGTVT KVNETEMDIA KHSLFIRHPE MKTWPSSHNW FFAKLNITNI WVLDYFGGPK IVTPEEYYNV TVQ