Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human CRK Protein
A cDNA sequence encoding the CRK was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00€ - 1595.00€
Spécification
Nom | CRK Protein |
---|---|
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Type de produit | Recombinant Protein |
Réactivité croisée | Human |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15927478
|
enQuireBio™
QP11508-1UG |
1 μg |
131.00€
1µg |
Expédition estimée: 06-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15947478
|
enQuireBio™
QP11508-5UG |
5 μg |
203.00€
5µg |
Expédition estimée: 06-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15937478
|
enQuireBio™
QP11508-50UG |
50 μg |
1595.00€
50µg |
Expédition estimée: 06-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Spécification
CRK Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
The CRK solution (0.5 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl Buffer (pH 8.0) and 10% Glycerol. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MAGNFDSEER SSWYWGRLSR QEAVALLQGQ RHGVFLVRDS STSPGDYVLS VSENSRVSHY IINSSGPRPP VPPSPAQPPP GVSPSRLRIG DQEFDSLPAL LEFYKIHYLD TTTLIEPVSR SRQGSGVILR QEEAEYVRAL FDFNGNDEED LPFKKGDILR IRDKPEEQWW NAEDSEGKRG MIPVPYVEKY RPASASVSAL IGGR | |
Greater than 95.0% as determined by SDS-PAGE. |