missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human CRP Protein
A cDNA sequence encoding the CRP was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00€ - 1245.00€
Spécification
Identification génétique (Entrez) | 1401 |
---|---|
Nom | CRP Protein |
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Symbole de gène(s) | CRP |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15957488
|
enQuireBio™
QP11511-200UG |
200 μg |
131.00€
200µg |
Expédition estimée: 06-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15947488
|
enQuireBio™
QP11511-1MG |
1 mg |
203.00€
1mg |
Expédition estimée: 06-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15937488
|
enQuireBio™
QP11511-10MG |
10 mg |
1245.00€
10mg |
Expédition estimée: 06-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Spécification
1401 | |
Research Use Only | |
CRP | |
Human | |
Untagged | |
The protein solution is in 20mM TRIS buffer pH 8.0 containing 0.28M NaCl, 0.09% NaN3 and 5mM CaCl2. |
CRP Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Recombinant Protein | |
Human | |
MEKLLCFLVL TSLSHAFGQT DMSRKAFVFP KESDTSYVSL KAPLTKPLKA FTVCLHFYTE LSSTRGYSIF SYATKRQDNE ILIFWSKDIG YSFTVGGSEI LFEVPEVTVA PVHICTSWES ASGIVEFWVD GKPRVRKSLK KGYTVGAEAS IILGQEQDSF GGNFEGSQSL VGDIGNVNMW DFVLSPDEIN TIYLGGPFSP NVLNWRALKY EVQGEVFTKP QLWP | |
Greater than 96.0%. |