Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human CRTAP Protein
A cDNA sequence encoding the CRTAP was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00€ - 1740.00€
Spécification
Identification génétique (Entrez) | 10491 |
---|---|
Nom | CRTAP Protein |
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Symbole de gène(s) | CRTAP |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15997498
|
enQuireBio™
QP11516-2UG |
2 μg |
131.00€
2µg |
Expédition estimée: 07-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15987498
|
enQuireBio™
QP11516-10UG |
10 μg |
203.00€
10µg |
Expédition estimée: 07-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15977498
|
enQuireBio™
QP11516-100UG |
100 μg |
1740.00€
100µg |
Expédition estimée: 07-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Spécification
10491 | |
Research Use Only | |
CRTAP | |
Human | |
His | |
The CRTAP solution (0.5 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.4M Urea and 10% glycerol. |
CRTAP Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSQYERYSF RSFPRDELMP LESAYRHALD KYSGEHWAES VGYLEISLRL HRLLRDSEAF CHRNCSAAPQ PEPAAGLASY PELRLFGGLL RRAHCLKRCK QGLPAFRQSQ PSREVLADFQ RREPYKFLQF AYFKANNLPK AIAAAHTFLL KHPDDEMMKR NMAYYKSLPG AEDYIKDLET KSYESLFIRA VRAYNGENWR TSITDMELAL PDFFKAFYEC LAACEGSREI KDFKDFYLSI ADHYVEVLEC KIQCEENLTP VIGGYPVEKF VATMYHYLQF AYYKLNDLKN AAPCAVSYLL FDQNDKVMQQ NLVYYQYHRD TWGLSDEHFQ PRPEAVQFFN VTTLQKELYD FAKENIMDDD EGEVVEYVDD LLELEETS | |
Greater than 85% as determined by SDS-PAGE. |