Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human CSTA Protein
A cDNA sequence encoding the CSTA was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
203.00€ - 3915.00€
Spécification
Identification génétique (Entrez) | 1475 |
---|---|
Nom | CSTA Protein |
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Symbole de gène(s) | CSTA |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15977598
|
enQuireBio™
QP11547-HIS-20UG |
20 μg |
203.00€
20µg |
Expédition estimée: 26-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15967598
|
enQuireBio™
QP11547-HIS-1MG |
1 mg |
3915.00€
1mg |
Expédition estimée: 26-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Spécification
1475 | |
Research Use Only | |
CSTA | |
Human | |
His | |
Cystatin-A in 50mM Tris-Acetate, pH 7.5, 1mM EDTA and 20% Glycerol. |
CSTA Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MIPGGLSEAK PATPEIQEIV DKVKPQLEEK TNETYGKLEA VQYKTQVVAG TNYYIKVRAG DNKYMHLKVF KSLPGQNEDL VLTGYQVDKN KDDELTGF |