Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human CTBP1 Protein
A cDNA sequence encoding the CTBP1 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00€ - 3275.00€
Spécification
Nom | CTBP1 Protein |
---|---|
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Type de produit | Recombinant Protein |
Réactivité croisée | Human |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15967608
|
enQuireBio™
QP11549-5UG |
5 μg |
131.00€
5µg |
Expédition estimée: 25-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15957608
|
enQuireBio™
QP11549-25UG |
25 μg |
203.00€
25µg |
Expédition estimée: 25-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15947608
|
enQuireBio™
QP11549-1MG |
1 mg |
3275.00€
1mg |
Expédition estimée: 25-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Spécification
CTBP1 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
Untagged | |
The CTBP1 protein solution contains 20mM Tris-HCl, pH 8.0, 100mM NaCl and 10% glycerol. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHLLNKG LPLGVRPPIM NGPLHPRPLV ALLDGRDCTV EMPILKDVAT VAFCDAQSTQ EIHEKVLNEA VGALMYHTIT LTREDLEKFK ALRIIVRIGS GFDNIDIKSA GDLGIAVCNV PAASVEETAD STLCHILNLY RRATWLHQAL REGTRVQSVE QIREVASGAA RIRGETLGII GLGRVGQAVA LRAKAFGFNV LFYDPYLSDG VERALGLQRV STLQDLLFHS DCVTLHCGLN EHNHHLINDF TVKQMRQGAF LVNTARGGLV DEKALAQALK EGRIRGAALD VHESEPFSFS QGPLKDAPNL ICTPHAAWYS EQASIEMREE AAREIRRAIT GRIPDSLKNC VNKDHLTAAT HWASMDPAVV HPELNGAAYR YPPGVVGVAP TGIPAAVEGI VPSAMSLSHG LPPVAHPPHA PSPGQTVKPE ADRDHASDQL | |
Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE. |