Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human CTF1 Protein
A cDNA sequence encoding the CTF1 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00€ - 6790.00€
Spécification
Identification génétique (Entrez) | 1489 |
---|---|
Nom | CTF1 Protein |
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Symbole de gène(s) | CTF1 |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15957618
|
enQuireBio™
QP11552-2UG |
2 μg |
131.00€
2µg |
Expédition estimée: 21-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15937618
|
enQuireBio™
QP11552-10UG |
10 μg |
203.00€
10µg |
Expédition estimée: 21-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15947618
|
enQuireBio™
QP11552-1MG |
1 mg |
6790.00€
1mg |
Expédition estimée: 21-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Spécification
1489 | |
Research Use Only | |
CTF1 | |
Human | |
His | |
CTF1 was filtered (0.4microm) and lyophilized from 0.5 mg/ml in 0.05M Acetate buffer pH 4. |
CTF1 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MRGSHHHHHH GSSRREGSLE DPQTDSSVSL LPHLEAKIRQ THSLAHLLTK YAEQLLQEYV QLQGDPFGLPSFSPPRLPVA GLSAPAPSHA GLPVHERLRL DAAALAALPP LLDAVCRRQA ELNPRAPRLL RRLEDAARQA RALGAAVEAL LAALGAANRG PRAEPPAATA SAASATGVFP AKVLGLRVCG LYREWLSRTE GDLGQLLPGG SA | |
Purity of CTF1 Human Recombinant is greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |