Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human CYTH2 Protein
A cDNA sequence encoding the CYTH2 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00€ - 3915.00€
Spécification
Nom | CYTH2 Protein |
---|---|
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Type de produit | Recombinant Protein |
Réactivité croisée | Human |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15937738
|
enQuireBio™
QP11590-5UG |
5 μg |
131.00€
5µg |
Expédition estimée: 06-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15927738
|
enQuireBio™
QP11590-20UG |
20 μg |
203.00€
20µg |
Expédition estimée: 06-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15917738
|
enQuireBio™
QP11590-1MG |
1 mg |
3915.00€
1mg |
Expédition estimée: 06-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Spécification
CYTH2 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
The CYTH2 solution (1 mg/1ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.2M NaCl, 1mM DTT and 10% glycerol. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMEDGVYE PPDLTPEERM ELENIRRRKQ ELLVEIQRLR EELSEAMSEV EGLEANEGSK TLQRNRKMAM GRKKFNMDPK KGIQFLVENE LLQNTPEEIA RFLYKGEGLN KTAIGDYLGE REELNLAVLH AFVDLHEFTD LNLVQALRQF LWSFRLPGEA QKIDRMMEAF AQRYCLCNPG VFQSTDTCYV LSFAVIMLNT SLHNPNVRDK PGLERFVAMN RGINEGGDLP EELLRNLYDS IRNEPFKIPE DDGNDLTHTF FNPDREGWLL KLGGRVKTWK RRWFILTDNC LYYFEYTTDK EPRGIIPLEN LSIREVDDPR KPNCFELYIP NNKGQLIKAC KTEADGRVVE GNHMVYRISA PTQEEKDEWI KSIQAAVSVD PFYEMLAARK KRISVKKKQE QP | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |