Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human DCPS Protein
A cDNA sequence encoding the DCPS was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 7815.00€
Spécification
Nom | DCPS Protein |
---|---|
Type de produit | Recombinant Protein |
Marqueur de protéine | His |
Espèces hôtes | E. coli |
Réactivité croisée | Human |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15937768
|
enQuireBio™
QP11600-2UG |
2 μg |
137.00€
2µg |
Expédition estimée: 03-08-2022 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! |
15917768
|
enQuireBio™
QP11600-10UG |
10 μg |
205.00€
10µg |
Expédition estimée: 03-08-2022 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! |
15927768
|
enQuireBio™
QP11600-1MG |
1 mg |
7815.00€
1mg |
Expédition estimée: 03-08-2022 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! |
Spécification
DCPS Protein | |
His | |
Human | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MADAAPQLGK RKRELDVEEA HAASTEEKEA GVGNGTCAPV RLPFSGFRLQ KVLRESARDK IIFLHGKVNE ASGDGDGEDA VVILEKTPFQ VEQVAQLLTG SPELQLQFSN DIYSTYHLFP PRQLNDVKTT VVYPATEKHL QKYLRQDLRL IRETGDDYRN ITLPHLESQS LSIQWVYNIL DKKAEADRIV FENPDPSDGF VLIPDLKWNQ QQLDDLYLIA ICHRRGIRSL RDLTPEHLPL LRNILHQGQE AILQRYRMKG DHLRVYLHYL PSYYHLHVHF TALGFEAPGS GVERAHLLAE VIENLECDPR HYQQRTLTFA LRADDPLLKL LQEAQQS |