Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human DCT Protein
A cDNA sequence encoding the DCT was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00€ - 7540.00€
Spécification
Identification génétique (Entrez) | 1638 |
---|---|
Nom | DCT Protein |
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Symbole de gène(s) | DCT |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15967768
|
enQuireBio™
QP11601-2UG |
2 μg |
131.00€
2µg |
Expédition estimée: 20-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15947768
|
enQuireBio™
QP11601-10UG |
10 μg |
203.00€
10µg |
Expédition estimée: 20-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15957768
|
enQuireBio™
QP11601-1MG |
1 mg |
7540.00€
1mg |
Expédition estimée: 20-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Spécification
1638 | |
Research Use Only | |
DCT | |
Human | |
His | |
STK3 protein solution (0.25 mg/ml) containing Phosphate Buffered Saline (pH 7.4) and 10% glycerol. |
DCT Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Recombinant Protein | |
Baculovirus | |
QFPRVCMTVD SLVNKECCPR LGAESANVCG SQQGRGQCTE VRADTRPWSG PYILRNQDDR ELWPRKFFHR TCKCTGNFAG YNCGDCKFGW TGPNCERKKP PVIRQNIHSL SPQEREQFLG ALDLAKKRVH PDYVITTQHW LGLLGPNGTQ PQFANCSVYD FFVWLHYYSV RDTLLGPGRP YRAIDFSHQG PAFVTWHRYH LLCLERDLQR LIGNESFALP YWNFATGRNE CDVCTDQLFG AARPDDPTLI SRNSRFSSWE TVCDSLDDYN HLVTLCNGTY EGLLRRNQMG RNSMKLPTLK DIRDCLSLQK FDNPPFFQNS TFSFRNALEG FDKADGTLDS QVMSLHNLVH SFLNGTNALP HSAANDPIFV VLHSFTDAIF DEWMKRFNPP ADAWPQELAP IGHNRMYNMV PFFPPVTNEE LFLTSDQLGY SYAIDLPVSV EETPGWPTTH HHHHH | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |