Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human DDAH1 Protein
A cDNA sequence encoding the DDAH1 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00€ - 3915.00€
Spécification
Identification génétique (Entrez) | 23576 |
---|---|
Nom | DDAH1 Protein |
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Symbole de gène(s) | DDAH1 |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15917788
|
enQuireBio™
QP11606-5UG |
5 μg |
131.00€
5µg |
Expédition estimée: 21-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15907788
|
enQuireBio™
QP11606-20UG |
20 μg |
203.00€
20µg |
Expédition estimée: 21-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15997778
|
enQuireBio™
QP11606-1MG |
1 mg |
3915.00€
1mg |
Expédition estimée: 21-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Specifications
23576 | |
Research Use Only | |
DDAH1 | |
Human | |
His | |
The DDAH1 protein solution (1 mg/1ml) is formulated in 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0) 1mM DTT, 50mM NaCl and 10% glycerol. |
DDAH1 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMAGLGHP AAFGRATHAV VRALPESLGQ HALRSAKGEE VDVARAERQH QLYVGVLGSK LGLQVVELPA DESLPDCVFV EDVAVVCEET ALITRPGAPS RRKEVDMMKE ALEKLQLNIV EMKDENATLD GGDVLFTGRE FFVGLSKRTN QRGAEILADT FKDYAVSTVP VADGLHLKSF CSMAGPNLIA IGSSESAQKA LKIMQQMSDH RYDKLTVPDD IAANCIYLNI PNKGHVLLHR TPEEYPESAK VYEKLKDHML IPVSMSELEK VDGLLTCCSV LINKKVDS | |
Greater than 95% as determined by SDS-PAGE. |