Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human DDR1 Protein
A cDNA sequence encoding the DDR1 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00€ - 1740.00€
Spécification
Nom | DDR1 Protein |
---|---|
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Type de produit | Recombinant Protein |
Réactivité croisée | Human |
Código de producto | Marca | Quantité | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Quantité | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15917798
|
enQuireBio™
QP11610-1UG |
1 μg |
131.00€
1µg |
Expédition estimée: 26-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15937798
|
enQuireBio™
QP11610-5UG |
5 μg |
203.00€
5µg |
Expédition estimée: 26-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15927798
|
enQuireBio™
QP11610-50UG |
50 μg |
1740.00€
50µg |
Expédition estimée: 26-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Especificaciones
DDR1 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
DDR1 protein solution (0.5 mg/ml) contains Phosphate Buffered Saline (pH 7.4) and 10% glycerol. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
Baculovirus | |
DMKGHFDPAK CRYALGMQDR TIPDSDISAS SSWSDSTAAR HSRLESSDGD GAWCPAGSVF PKEEEYLQVD LQRLHLVALV GTQGRHAGGL GKEFSRSYRL RYSRDGRRWM GWKDRWGQEV ISGNEDPEGV VLKDLGPPMV ARLVRFYPRA DRVMSVCLRV ELYGCLWRDG LLSYTAPVGQ TMYLSEAVYL NDSTYDGHTV GGLQYGGLGQ LADGVVGLDD FRKSQELRYV WPGYDYVGWS NHSFSSGYVE MEFEFDRLRA FQAMQVHCNN MHTLGARLPG GVECRFRRGP AMAWEGEPMR HNLGGNLGDP RARAVSVPLG GRVARFLQCR FLFAGPWLLF SEISFISDVV NNSSPALGGT FPPAPWWPPG PPPTNFSSLE LEPRGQQPVA KAEGSPTALE PKSCDKTHTC PPCPAPELLG GPSVFLFPPK PKDTLMISRT PEVTCVVVDV SHEDPEVKFN WYVDGVEVHN AKTKPREEQY NSTYRVVSVL TVLHQDWLNG KEYKCKVSNK ALPAPIEKTI SKAKGQPREP QVYTLPPSRD ELTKNQVSLT CLVKGFYPSD IAVEWESNGQ PENNYKTTPP VLDSDGSFFL YSKLTVDKSR WQQGNVFSCS VMHEALHNHY TQKSLSLSPG KHHHHHH | |
Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE. |