Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Desmin Protein
A cDNA sequence encoding the Desmin was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00€ - 5220.00€
Spécification
Nom | Desmin Protein |
---|---|
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Type de produit | Recombinant Protein |
Réactivité croisée | Human |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15937958
|
enQuireBio™
QP11662-5UG |
5 μg |
131.00€
5µg |
Expédition estimée: 05-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15927958
|
enQuireBio™
QP11662-20UG |
20 μg |
203.00€
20µg |
Expédition estimée: 05-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15917958
|
enQuireBio™
QP11662-1MG |
1 mg |
5220.00€
1mg |
Expédition estimée: 05-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Spécification
Desmin Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
Untagged | |
Desmin was lyophilized from a 1 mg/ml solution containing 30mM Tris-HCl pH 8.0, 9.5M urea, 2mM DTT, 2mM EDTA and 10mM methylammonium chloride. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MSQAYSSSQR VSSYRRTFGG APGFPLGSPL SSPVFPRAGF GSKGSSSSVT SRVYQVSRTS GGAGGLGSLR ASRLGTTRTP SSYGAGELLD FSLADAVNQE FLTTRTNEKV ELQELNDRFA NYIEKVRFLE QQNAALAAEV NRLKGREPTR VAELYEEELR ELRRQVEVLT NQRARVDVER DNLLDDLQRL KAKLQEEIQL KEEAENNLAA FRADVDAATL ARIDLERRIE SLNEEIAFLK KVHEEEIREL QAQLQEQQVQ VEMDMSKPDL TAALRDIRAQ YETIAAKNIS EAEEWYKSKV SDLTQAANKN NDALRQAKQE MMEYRHQIQS YTCEIDALKG TNDSLMRQMR ELEDRFASEA SGYQDNIARL EEEIRHLKDE MARHLREYQD LLNVKMALDV EIATYRKLLE GEESRINLPI QTYSALNFRE TSPEQRGSEV HTKKTVMIKT IETRDGEVVS EATQQQHEVL | |
Greater than 95.0% as determined by SDS-PAGE. |