Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human DHDH Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) DHDH, was expressed in the hosts and tags indicated.
245.00€ - 3260.00€
Spécification
Numéro d’adhésion | NP_055290.1 |
---|---|
Identification génétique (Entrez) | 27294 |
Nom | DHDH Protein |
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not determined. |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16083451
|
enQuireBio™
QP8235-EC-100UG |
100 μg |
735.00€
100µg |
Expédition estimée: 27-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16003461
|
enQuireBio™
QP8235-EC-1MG |
1 mg |
3260.00€
1mg |
Expédition estimée: 27-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16093451
|
enQuireBio™
QP8235-EC-10UG |
10 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
16013461
|
enQuireBio™
QP8235-EC-200UG |
200 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
16023461
|
enQuireBio™
QP8235-EC-500UG |
500 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
16033461
|
enQuireBio™
QP8235-EC-50UG |
50 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
Spécification
NP_055290.1 | |
DHDH Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
Human | |
GST | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
27294 | |
Research Use Only | |
DHDH | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MALRWGIVSV GLISSDFTAV LQTLPRSEHQ VVAVAARDLS RAKEFAQKHD IPKAYGSYEE LAKDPSVEVA YIGTQHPQHK AAVMLCLAAG KAVLCEKPTG VNAAEVREMV AEARSRALFL MEAIWTRFFP ASEALRSVLA QGTLGDLRVA RAEFGKNLIH VPRAVDRAQA GGALLDIGIY CVQFTSMVFG GQKPEKISVV GRRHETGVDD TVTVLLQYPG EVHGSFTCSI TVQLSNTASV SGTKGMVQLL NPCWCPTELV VKGEHKEFPL PPVPKDCNFD NGAGMSYEAK HVWECLRKGM KESPVIPLSE SELLADILEE VRKAIGVTFP QDKR | |
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE. |