Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human DNAJB4 Protein
A cDNA sequence encoding the DNAJB4 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00€ - 7540.00€
Spécification
Nom | DNAJB4 Protein |
---|---|
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Type de produit | Recombinant Protein |
Réactivité croisée | Human |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15938008
|
enQuireBio™
QP11676-2UG |
2 μg |
131.00€
2µg |
Expédition estimée: 30-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15918008
|
enQuireBio™
QP11676-10UG |
10 μg |
203.00€
10µg |
Expédition estimée: 30-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15928008
|
enQuireBio™
QP11676-1MG |
1 mg |
7540.00€
1mg |
Expédition estimée: 30-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Spécification
DNAJB4 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
DNAJB4 protein solution (0.25 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 7.5), 0.2M NaCl, 30% glycerol and 1mM DTT. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMGKDYYC ILGIEKGASD EDIKKAYRKQ ALKFHPDKNK SPQAEEKFKE VAEAYEVLSD PKKREIYDQF GEEGLKGGAG GTDGQGGTFR YTFHGDPHAT FAAFFGGSNP FEIFFGRRMG GGRDSEEMEI DGDPFSAFGF SMNGYPRDRN SVGPSRLKQD PPVIHELRVS LEEIYSGCTK RMKISRKRLN ADGRSYRSED KILTIEIKKG WKEGTKITFP REGDETPNSI PADIVFIIKD KDHPKFKRDG SNIIYTAKIS LREALCGCSI NVPTLDGRNI PMSVNDIVKP GMRRRIIGYG LPFPKNPDQR GDLLIEFEVS FPDTISSSSK EVLRKHLPAS | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |