missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human DNMT3L Protein
A cDNA sequence encoding the DNMT3L was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00€ - 1740.00€
Spécification
Identification génétique (Entrez) | 29947 |
---|---|
Nom | DNMT3L Protein |
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Symbole de gène(s) | DNMT3L |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15928068
|
enQuireBio™
QP11694-2UG |
2 μg |
131.00€
2µg |
Expédition estimée: 06-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15918068
|
enQuireBio™
QP11694-10UG |
10 μg |
203.00€
10µg |
Expédition estimée: 06-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15908068
|
enQuireBio™
QP11694-100UG |
100 μg |
1740.00€
100µg |
Expédition estimée: 06-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Spécification
29947 | |
Research Use Only | |
DNMT3L | |
Human | |
His | |
The DNMT3L solution (0.25 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.15M NaCl, 10% glycerol and 1mM DTT. |
DNMT3L Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSEFMAAIP ALDPEAEPSM DVILVGSSEL SSSVSPGTGR DLIAYEVKAN QRNIEDICIC CGSLQVHTQH PLFEGGICAP CKDKFLDALF LYDDDGYQSY CSICCSGETL LICGNPDCTR CYCFECVDSL VGPGTSGKVH AMSNWVCYLC LPSSRSGLLQ RRRKWRSQLK AFYDRESENP LEMFETVPVW RRQPVRVLSL FEDIKKELTS LGFLESGSDP GQLKHVVDVT DTVRKDVEEW GPFDLVYGAT PPLGHTCDRP PSWYLFQFHR LLQYARPKPG SPRPFFWMFV DNLVLNKEDL DVASRFLEME PVTIPDVHGG SLQNAVRVWS NIPAIRSRHW ALVSEEELSL LAQNKQSSKL AAKWPTKLVK NCFLPLREYF KYFSTELTSS L | |
Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE. |