Learn More
Novus Biologicals™ Recombinant Human DXO GST (N-Term) Protein
Code produit. 18671131 Tous les produits Bio Techne Produits
Click to view available options
Quantité:
10 μg
25 μg
Conditionnement:
10µg
25µg
Codice prodotto. 18671131
missing translation for 'mfr': Novus Biologicals™ H00001797P0125ug
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Recombinant Protein
This protein was produced in an in vitro wheat germ expression system that should preserve correct conformational folding that is necessary for biological function. While it is possible that this protein could display some level of activity, the functionality of this protein has not been explicitly measured or validated.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
À utiliser avec (application) Western Blot, ELISA, SDS-PAGE, Protein Array, Immunoaffinity Purification
Formule 50 mM Tris-HCl, 10 mM reduced Glutathione, pH 8.0 in the elution buffer.
Identification génétique (Entrez) 1797
Poids moléculaire MolecularWeight-theroretical: 71.3 kDa
Quantité 25 μg
Conditions de stockage Store at -80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Alias de gène DOM-3 (C. elegans) homolog Z, Dom-3 homolog Z, dom-3 homolog Z (C. elegans), DOM3L, DOM3Z, NG6, protein Dom3Z, RAI1
Symbole de gène(s) DXO
Pureté ou qualité >80% by SDS-PAGE and Coomassie blue staining
Protéine DXO
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato