Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human DYRK1A Protein
A cDNA sequence encoding the DYRK1A was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 4060.00€
Spécification
Nom DYRK1A Protein
Type de produit Recombinant Protein
Marqueur de protéine His
Espèces hôtes E. coli
Réactivité croisée Human
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
15938148
Afficher les documents Détails de la promotion
enQuireBio™
QP11722-5UG
5 μg
137.00€
5µg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 04-08-2022
pour voir le stock disponible 
15928148
Afficher les documents Détails de la promotion
enQuireBio™
QP11722-20UG
20 μg
205.00€
20µg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 04-08-2022
pour voir le stock disponible 
15918148
Afficher les documents Détails de la promotion
enQuireBio™
QP11722-1MG
1 mg
4060.00€
1mg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 04-08-2022
Spécification
DYRK1A Protein
His
Human
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH RSYEIDSLIG KGSFGQVVKA YDRVEQEWVA IKIIKNKKAF LNQAQIEVRL LELMNKHDTE MKYYIVHLKR HFMFRNHLCL VFEMLSYNLY DLLRNTNFRG VSLNLTRKFA QQMCTALLFL ATPELSIIHC DLKPENILLC NPKRSAIKIV DFGSSCQLGQ RIYQYIQSRF YRSPEVLLGM PYDLAIDMWS LGCILVEMHT GEPLFSGANE VDQMNKIVEV LGIPPAHILD QAPKARKFFE KLPDGTWSLK KTKDGKREYK PPGTRKLHNI LGVETGGPGG RRAGESGHTV ADYLKFKDLI LRMLDYDPKT RIQPYYALQH SFF