missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Novus Biologicals™ Recombinant Human EFR3A GST (N-Term) Protein

Code produit. 18689990 Tous les produits Bio Techne Produits
Click to view available options
Quantité:
10 μg
25 μg
Conditionnement:
10µg
25µg
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Code produit. 18689990

Marque: Novus Biologicals™ H00023167P0110ug

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Recombinant Protein

This protein was produced in an in vitro wheat germ expression system that should preserve correct conformational folding that is necessary for biological function. While it is possible that this protein could display some level of activity, the functionality of this protein has not been explicitly measured or validated.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

À utiliser avec (application) Western Blot, ELISA, Protein Array, Immunoaffinity Purification
Formule 50 mM Tris-HCl, 10 mM reduced Glutathione, pH 8.0 in the elution buffer.
Identification génétique (Entrez) 23167
Poids moléculaire MolecularWeight-theroretical: 115.2 kDa
Quantité 10 μg
Conditions de stockage Store at -80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Alias de gène DKFZp781J0562, EFR3 homolog A (S. cerevisiae), KIAA0143Protein EFR3-like, protein EFR3 homolog A
Symbole de gène(s) EFR3A
Pureté ou qualité >80% by SDS-PAGE and Coomassie blue staining
Protéine EFR3A
Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis