Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human EIF-5A / EIF5 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) EIF-5A / EIF5, was expressed in the hosts and tags indicated.
160.00€ - 2285.00€
Spécification
Numéro d’adhésion | NP_001960.2 |
---|---|
Identification génétique (Entrez) | 1983 |
Nom | EIF-5A / EIF5 Protein |
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not determined. |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15909079
|
enQuireBio™
QP5976-EC-100UG |
100 μg |
505.00€
100µg |
Expédition estimée: 21-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15929079
|
enQuireBio™
QP5976-EC-1MG |
1 mg |
2285.00€
1mg |
Expédition estimée: 21-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15919079
|
enQuireBio™
QP5976-EC-10UG |
10 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
15939079
|
enQuireBio™
QP5976-EC-200UG |
200 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
15949079
|
enQuireBio™
QP5976-EC-500UG |
500 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
15959079
|
enQuireBio™
QP5976-EC-50UG |
50 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
Spécification
NP_001960.2 | |
EIF-5A / EIF5 Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
Human | |
His-SUMO | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
1983 | |
Research Use Only | |
EIF5 | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MSVNVNRSVS DQFYRYKMPR LIAKVEGKGN GIKTVIVNMV DVAKALNRPP TYPTKYFGCE LGAQTQFDVK NDRYIVNGSH EANKLQDMLD GFIKKFVLCP ECENPETDLH VNPKKQTIGN SCKACGYRGM LDTHHKLCTF ILKNPPENSD SGTGKKEKEK KNRKGKDKEN GSVSSSETPP PPPPPNEINP PPHTMEEEED DDWGEDTTEE AQRRRMDEIS DHAKVLTLSD DLERTIEERV NILFDFVKKK KEEGVIDSSD KEIVAEAERL DVKAMGPLVL TEVLFNEKIR EQIKKYRRHF LRFCHNNKKA QRYLLHGLEC VVAMHQAQLI SKIPHILKEM YDADLLEEEV IISWSEKASK KYVSKELAKE IRVKAEPFIK WLKEAEEESS GGEEEDEDEN IEVVYSKAAS VPKVETVKSD NKDDDIDIDA I | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |