Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human EIF2AK2 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) EIF2AK2, was expressed in the hosts and tags indicated.
160.00€ - 2285.00€
Spécification
Numéro d’adhésion | NP_001129123.1 |
---|---|
Identification génétique (Entrez) | 5610 |
Nom | EIF2AK2 Protein |
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not determined. |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15909019
|
enQuireBio™
QP5969-EC-100UG |
100 μg |
505.00€
100µg |
Expédition estimée: 24-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15929019
|
enQuireBio™
QP5969-EC-1MG |
1 mg |
2285.00€
1mg |
Expédition estimée: 24-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15919019
|
enQuireBio™
QP5969-EC-10UG |
10 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
15939019
|
enQuireBio™
QP5969-EC-200UG |
200 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
15949019
|
enQuireBio™
QP5969-EC-500UG |
500 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
15959019
|
enQuireBio™
QP5969-EC-50UG |
50 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
Spécification
NP_001129123.1 | |
EIF2AK2 Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
Human | |
His-SUMO | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
5610 | |
Research Use Only | |
EIF2AK2 | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
AGDLSAGFFM EELNTYRQKQ GVVLKYQELP NSGPPHDRRF TFQVIIDGRE FPEGEGRSKK EAKNAAAKLA VEILNKEKKA VSPLLLTTTN SSEGLSMGNY IGLINRIAQK KRLTVNYEQC ASGVHGPEGF HYKCKMGQKE YSIGTGSTKQ EAKQLAAKLA YLQILSEETS VKSDYLSSGS FATTCESQSN SLVTSTLASE SSSEGDFSAD TSEINSNSDS LNSSSLLMNG LRNNQRKAKR SLAPRFDLPD MKETKYTVDK RFGMDFKEIE LIGSGGFGQV FKAKHRIDGK TYVIKRVKYN NEKAEREVKA LAKLDHVNIV HYNGCWDGFD YDPETSDDSL ESSDYDPENS KNSSRSKTKC LFIQMEFCDK GTLEQWIEKR RGEKLDKVLA LELFEQITKG VDYIHSKKLI HRDLKPSNIF LVDTKQVKIG DFGLVTSLKN DGKRTRSKGT LRYMSPEQIS SQDYGKEVDL YALGLILAEL LHVCDTAFET SKFFTDLRDG IISDIFDKKE KTLLQKLLSK KPEDRPNTSE ILRTLTVWKK SPEKNERHTC | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |