Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human EIF3I Protein
A cDNA sequence encoding the EIF3I was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00€ - 3915.00€
Spécification
Nom | EIF3I Protein |
---|---|
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Type de produit | Recombinant Protein |
Réactivité croisée | Human |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15988298
|
enQuireBio™
QP11767-5UG |
5 μg |
131.00€
5µg |
Expédition estimée: 20-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15978298
|
enQuireBio™
QP11767-20UG |
20 μg |
203.00€
20µg |
Expédition estimée: 20-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15968298
|
enQuireBio™
QP11767-1MG |
1 mg |
3915.00€
1mg |
Expédition estimée: 20-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Spécification
EIF3I Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
APOBEC4 protein solution (1 mg/ml) containing 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.4M UREA and 10% glycerol. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMKPILLQ GHERSITQIK YNREGDLLFT VAKDPIVNVW YSVNGERLGT YMGHTGAVWC VDADWDTKHV LTGSADNSCR LWDCETGKQL ALLKTNSAVR TCGFDFGGNI IMFSTDKQMG YQCFVSFFDL RDPSQIDNNE PYMKIPCNDS KITSAVWGPL GECIIAGHES GELNQYSAKS GEVLVNVKEH SRQINDIQLS RDMTMFVTAS KDNTAKLFDS TTLEHQKTFR TERPVNSAAL SPNYDHVVLG GGQEAMDVTT TSTRIGKFEA RFFHLAFEEE FGRVKGHFGP INSVAFHPDG KSYSSGGEDG YVRIHYFDPQ YFEFEFEA | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |