Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human EIF4E Protein
A cDNA sequence encoding the EIF4E was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00€ - 7540.00€
Spécification
Nom EIF4E Protein
État réglementaire Research Use Only
Concentration en endotoxines Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Type de produit Recombinant Protein
Réactivité croisée Human
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
15928318
Afficher les documents Détails de la promotion
enQuireBio™
QP11771-2UG
2 μg
131.00€
2µg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 10-05-2024
pour voir le stock disponible 
15908318
Afficher les documents Détails de la promotion
enQuireBio™
QP11771-10UG
10 μg
203.00€
10µg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 10-05-2024
pour voir le stock disponible 
15918318
Afficher les documents Détails de la promotion
enQuireBio™
QP11771-1MG
1 mg
7540.00€
1mg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 10-05-2024
Spécification
EIF4E Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
The EIF4E 0.5 mg/ml protein solution contains 20mM Tris-HCl, pH 8.0, and 10% glycerol.
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MATVEPETTP TPNPPTTEEE KTESNQEVAN PEHYIKHPLQ NRWALWFFKN DKSKTWQANL RLISKFDTVEDFWALYNHIQ LSSNLMPGCD YSLFKDGIEP MWEDEKNKRG GRWLITLNKQ QRRSDLDRFW LETLLCLIGE SFDDYSDDVC GAVVNVRAKG DKIAIWTTEC ENREAVTHIG RVYKERLGLP PKIVIGYQSH ADTATKSGST TKNRFVV
Greater than 85.0% as determined by SDS-PAGE.