Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human ELAV-like protein 1
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) ELAV-like protein 4, was expressed in the hosts and tags indicated.
160.00€ - 2285.00€
Spécification
Numéro d’adhésion | NP_001138246.1 |
---|---|
Identification génétique (Entrez) | 1996 |
Nom | ELAV-like protein 1 |
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not determined. |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15929119
|
enQuireBio™
QP5981-EC-100UG |
100 μg |
505.00€
100µg |
Expédition estimée: 07-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15949119
|
enQuireBio™
QP5981-EC-1MG |
1 mg |
2285.00€
1mg |
Expédition estimée: 07-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15939119
|
enQuireBio™
QP5981-EC-10UG |
10 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
15959119
|
enQuireBio™
QP5981-EC-200UG |
200 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
15969119
|
enQuireBio™
QP5981-EC-500UG |
500 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
15979119
|
enQuireBio™
QP5981-EC-50UG |
50 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
Spécification
NP_001138246.1 | |
ELAV-like protein 1 | |
Not determined. | |
Full Length | |
Human | |
His-SUMO | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
1996 | |
Research Use Only | |
ELAVL4 | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MVMIISTMEP QVSNGPTSNT SNGPSSNNRN CPSPMQTGAT TDDSKTNLIV NYLPQNMTQE EFRSLFGSIG EIESCKLVRD KITGQSLGYG FVNYIDPKDA EKAINTLNGL RLQTKTIKVS YARPSSASIR DANLYVSGLP KTMTQKELEQ LFSQYGRIIT SRILVDQVTG VSRGVGFIRF DKRIEAEEAI KGLNGQKPSG ATEPITVKFA NNPSQKSSQA LLSQLYQSPN RRYPGPLHHQ AQRFRLDNLL NMAYGVKRLM SGPVPPSACP PRFSPITIDG MTSLVGMNIP GHTGTGWCIF VYNLSPDSDE SVLWQLFGPF GAVNNVKVIR DFNTNKCKGF GFVTMTNYDE AAMAIASLNG YRLGDRVLQV SFKTNKAHKS | |
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE. |