Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human En Protein
A cDNA sequence encoding the En was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00€ - 1440.00€
Spécification
Identification génétique (Entrez) | 2022 |
---|---|
Nom | En Protein |
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | < 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method. |
Symbole de gène(s) | ENG |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15984328
|
enQuireBio™
QP10586-2UG |
2 μg |
131.00€
2µg |
Expédition estimée: 26-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15974328
|
enQuireBio™
QP10586-10UG |
10 μg |
203.00€
10µg |
Expédition estimée: 26-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15964328
|
enQuireBio™
QP10586-100UG |
100 μg |
1440.00€
100µg |
Expédition estimée: 26-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Spécification
2022 | |
Research Use Only | |
ENG | |
Recombinant Protein | |
Baculovirus | |
MDRGTLPLAVALLLASCSLSPTSLAETVHCDLQPVGPERGEVTY TTSQVSKGCVAQAPNAILEVHVLFLEFPTGPSQLELTLQASKQNGTWPREVLLVL SVNSSVFLHLQALGIPLHLAYNSSLVTFQEPPGVNTTELPSFPKTQILEWAAERGPI TSAAELNDPQSILLRLGQAQGSLSFCMLEASQDMGRTLEWRPRTPALVRGCHLE GVAGHKEAHILRVLPGHSAGPRTVTVKVELSCAPGDLDAVLILQGPPYVSWLID ANHNMQIWTTGEYSFKIFPEKNIRGFKLPDTPQGLLGEARMLNASIVASFVELPL ASIVSLHASSCGGRLQTSPAPIQTTPPKDTCSPELLMSLIQTKCADDAMTLVLKKE LVAHLKCTITGLTFWDPSCEAEDRGDKFVLRSAYSSCGMQVSASMISNEAVVNI LSSSSPQRKKVHCLNMDSLSFQLGLYLSPHFLQASNTIEPGQQSFVQVRVSPSVSE FLLQLDSCHLDLGPEGGTVELIQGRAAKGNCVSLLSPSPEGDPRFSFLLHFYTVPI PKTGTLSCTVALRPKTGS | |
Greater than 95.0% as determined by:(a) Analysis by RP-HPLC. (b) Analysis by SDS-PAGE. |
En Protein | |
< 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method. | |
Measured by its ability to bind with rhTGF-beta RII/Fc in a functional ELISA. Optimal dilutions should be determined by each laboratory for each application. | |
Human | |
His | |
Endoglin was lyophilized from a concentrated (1 mg/ml) sterile solution containing 1xPBS. |