Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human ENO2 Protein
A cDNA sequence encoding the ENO2 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00€ - 3915.00€
Spécification
Identification génétique (Entrez) | 2026 |
---|---|
Nom | ENO2 Protein |
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Symbole de gène(s) | ENO2 |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15978368
|
enQuireBio™
QP11788-EC-5UG |
5 μg |
131.00€
5µg |
Expédition estimée: 06-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15968368
|
enQuireBio™
QP11788-EC-1MG |
1 mg |
3915.00€
1mg |
Expédition estimée: 06-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Spécification
2026 | |
Research Use Only | |
ENO2 | |
Human | |
His | |
Enolase 2 is supplied in 10mM Tris-HCl (pH 8), 250mM NaCl, 0.5mM DTT, 1.5mM Cysteine, and 50% Glycerol. |
ENO2 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MSIEKIWARE ILDSRGNPTV EVDLYTAKGL FRAAVPSGAS TGIYEALELR DGDKQRYLGK GVLKAVDHIN STIAPALISS GLSVVEQEKL DNLMLELDGT ENKSKFGANA ILGVSLAVCK AGAAERELPL YRHIAQLAGN SDLILPVPAF NVINGGSHAG NKLAMQEFMI LPVGAESFRD AMRLGAEVYH TLKGVIKDKY GKDATNVGDE GGFAPNILEN SEALELVKEA IDKAGYTEKI VIGMDVAASE FYRDGKYDLD FKSPTDPSRY ITGDQLGALY QDFVRDYPVV SIEDPFDQDD WAAWSKFTAN VGIQIVGDDL TVTNPKRIER AVEEKACNCL LLKVNQIGSV TEAIQACKLA QENGWGVMVS HRSGETEDTF IADLVVGLCT GQIKTGAPCR SERLAKYNQL MRIEEELGDE ARFAGHNFRN PSVL | |
Greater than 95% as determined by SDS-PAGE. Single band on Western Blot. |