missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Novus Biologicals™ Recombinant Human Enolase 2/Neuron-specific Enolase Protein

Code produit. 18608778 Tous les produits Bio Techne Produits
Click to view available options
Quantité:
1 mg
100 μg
5 μg
500 μg
Conditionnement:
100µg
1mg
500µg
5µg
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Code produit. 18608778

Marque: Novus Biologicals™ NBP2613825ug

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Recombinant Protein

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Formule Lyophilized from a 0.2 μm filtered concentrated solution in PBS, pH 7.4.
Identification génétique (Entrez) 2026
Poids moléculaire MolecularWeight-theroretical: 47.1 kDa
Quantité 5 μg
Conditions de stockage Store at -20°C to -70°C as supplied. After reconstitution, store at 2 to 8 C for 1 month and (at -20°C to -70°C for long term storage. Avoid repeated freeze/thaw cycles.)
Concentration en endotoxines Less than 0.1 EU/μg of Enolase 2/Neuron-specific Enolase as determined by LAL method.
Alias de gène 2-phospho-D-glycerate hydrolyase, 2-phospho-D-glycerate hydro-lyase, EC 4.2.1.11, Enolase 2, enolase 2 (gamma, neuronal), gamma-enolase, Neural enolase, neuron specific gamma enolase, neurone-specific enolase, Neuron-specific enolase, NSE
Symbole de gène(s) ENO2
Reconstitution Recommended to centrifuge prior to opening. Reconstitute in sterile distilled water or aqueous buffer containing 0.1% BSA to a concentration of 0.1-1.0 mg/mL Apportion stock solutions into working aliquots and store (at <-20°C.)
Catégorie de recherche Cancer, Cellular Markers, Neuronal Cell Markers, Neuroscience
Pureté ou qualité >95%, by SDS-PAGE and HPLC
Protéine Enolase 2/Neuron-specific Enolase
Afficher plus Afficher moins
Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis