missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Novus Biologicals™ Recombinant Human EPGN Protein

Artikelnummer. p-200055437 Alle ansehen Bio Techne Produkte
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantité:
1 mg
100 μg
5 μg
500 μg
missing translation for 'unitSize'
100µg
1mg
500µg
5µg
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 18461562

missing translation for 'mfr': Novus Biologicals™ NBP234987100ug

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Recombinant Protein

EPGN protein is fully biologically active when compared to standard. The ED50 as determined by a cell proliferation assay using murine Balb/c 3T3 cells is less than 300 ng/mL, corresponding to a specific activity of >3.3 x 10^3 IU/mg.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Numéro d’adhésion Q6UW88, Q6UW88, Q6UW88
Concentration LYOPH
À utiliser avec (application) PAGE, Bioactivity
Formule Lyophilized from a 0.2 um filtered concentrated solution in PBS, pH 7.4.
Identification génétique (Entrez) 255324
Poids moléculaire 7.9 kDa
Quantité 100 μg
Conditions de stockage Store at -20°C to -70°C as supplied. After reconstitution, store at 2°C to 8°C for 1 month and at -20°C to -70°C for long term storage. Avoid repeated freeze-thaw cycles.
Concentration en endotoxines Less than 1 EU/ug of EPGN as determined by LAL method.
Alias de gène epigen, epithelial mitogen homolog (mouse), PRO9904, UNQ3072/PRO9904
Symbole de gène(s) EPGN
Reconstitution Recommended to centrifuge prior to opening. Reconstitute in sterile distilled water or aqueous buffer containing 0.1% BSA to a concentration of 0.1-1.0mg/mL. Apportion stock solutions into working aliquots and store at <-20°C.
Catégorie de recherche Biologically Active Proteins
Pureté ou qualité >98% pure by SDS-PAGE and HPLC
Protéine EPGN
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt