Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Ephrin A4 Protein
A cDNA sequence encoding the Ephrin A4 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
264.00€ - 715.00€
Spécification
Identification génétique (Entrez) | 1945 |
---|---|
Nom | Ephrin A4 Protein |
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Symbole de gène(s) | EFNA4 |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15968418
|
enQuireBio™
QP11800-2UG |
2 μg |
264.00€
2µg |
Expédition estimée: 25-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15978418
|
enQuireBio™
QP11800-5UG |
5 μg |
397.00€
5µg |
Expédition estimée: 25-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15958418
|
enQuireBio™
QP11800-10UG |
10 μg |
715.00€
10µg |
Expédition estimée: 25-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Spécification
1945 | |
Research Use Only | |
EFNA4 | |
Human | |
GST | |
Ephrin A4 protein in 50mM Tris-Acetate, pH 7.5, 1mM EDTA and 20% Glycerol. |
Ephrin A4 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MRLLPLLRTV LWAAFLGSPL RGGSSLRHVV YWNSSNPRLL RGDAVVELGL NDYLDIVCPH YEGPGPPEGP ETFALYMVDW PGYESCQAEG PRAYKRWVCS LPFGHVQFSE KIQRFTPFSL GFEFLPGETY YYISVPTPES SGQCLRLQVS VCCKERKSES AHPVGSPGES GTSGWRGGDT PSPLCLLLLL LLLILRLLRI L |