Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Epididymal secretory glutathione peroxidase Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Epididymal secretory glutathione peroxidase, was expressed in the hosts and tags indicated.
245.00€ - 3260.00€
Spécification
Numéro d’adhésion | NP_001500.1 |
---|---|
Identification génétique (Entrez) | 2880 |
Nom | Epididymal secretory glutathione peroxidase Protein |
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not determined. |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16010920
|
enQuireBio™
QP6116-EC-100UG |
100 μg |
735.00€
100µg |
Expédition estimée: 30-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16030920
|
enQuireBio™
QP6116-EC-1MG |
1 mg |
3260.00€
1mg |
Expédition estimée: 30-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16020920
|
enQuireBio™
QP6116-EC-10UG |
10 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
16040920
|
enQuireBio™
QP6116-EC-200UG |
200 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
16050920
|
enQuireBio™
QP6116-EC-500UG |
500 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
16060920
|
enQuireBio™
QP6116-EC-50UG |
50 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
Spécification
NP_001500.1 | |
Epididymal secretory glutathione peroxidase Protein | |
Not determined. | |
Full Length of Isoform 2 | |
Human | |
His-Trx | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
2880 | |
Research Use Only | |
GPX5 | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MTTQLRVVHL LPLLLACFVQ TSPKQEKMKM DCHKDEKGTI YDYEAIALNK NEYVSFKQYV GKHILFVNVA TYCGLTAQYP GMSVQGEDLY LVSSFLRKGM | |
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE. |