Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Epoxide hydrolase 1 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Epoxide hydrolase 1, was expressed in the hosts and tags indicated.
160.00€ - 2285.00€
Spécification
Numéro d’adhésion | NP_000111.1 |
---|---|
Identification génétique (Entrez) | 2052 |
Nom | Epoxide hydrolase 1 Protein |
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not determined. |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15929149
|
enQuireBio™
QP5985-EC-100UG |
100 μg |
505.00€
100µg |
Expédition estimée: 27-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15949149
|
enQuireBio™
QP5985-EC-1MG |
1 mg |
2285.00€
1mg |
Expédition estimée: 27-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15939149
|
enQuireBio™
QP5985-EC-10UG |
10 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
15959149
|
enQuireBio™
QP5985-EC-200UG |
200 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
15969149
|
enQuireBio™
QP5985-EC-500UG |
500 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
15979149
|
enQuireBio™
QP5985-EC-50UG |
50 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
Spécification
NP_000111.1 | |
Epoxide hydrolase 1 Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
Human | |
His-SUMO | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
2052 | |
Research Use Only | |
EPHX1 | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MWLEILLTSV LGFAIYWFIS RDKEETLPLE DGWWGPGTRS AAREDDSIRP FKVETSDEEI HDLHQRIDKF RFTPPLEDSC FHYGFNSNYL KKVISYWRNE FDWKKQVEIL NRYPHFKTKI EGLDIHFIHV KPPQLPAGHT PKPLLMVHGW PGSFYEFYKI IPLLTDPKNH GLSDEHVFEV ICPSIPGYGF SEASSKKGFN SVATARIFYK LMLRLGFQEF YIQGGDWGSL ICTNMAQLVP SHVKGLHLNM ALVLSNFSTL TLLLGQRFGR FLGLTERDVE LLYPVKEKVF YSLMRESGYM HIQCTKPDTV GSALNDSPVG LAAYILEKFS TWTNTEFRYL EDGGLERKFS LDDLLTNVML YWTTGTIISS QRFYKENLGQ GWMTQKHERM KVYVPTGFSA FPFELLHTPE KWVRFKYPKL ISYSYMVRGG HFAAFEEPEL LAQDIRKFLS VLERQ | |
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE. |